Merck
DLW459300
Sigma-Aldrich
Corning® Supersomes Kit HTS CYP2C9-MFC
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Anwendung
Drug metabolism and ADME/Tox studies
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Supersomes is a trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)