Merck
DLW356538
Corning® BioCoat Flask T150 PDL Canted Vented 5pac 40cas
Synonym(e):
Corning container
About This Item
UNSPSC-Code:
41122104
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
room temp
Rechtliche Hinweise
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)