CRM920
Aroclor 1260
certified reference material, pkg of 10 g, certified reference material, 30mg/kg in transformer oil, pkg of 1x10g
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Beschreibung
Aroclor 1260 solution in Transformer Oil
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 10 g
Hersteller/Markenname
RTC CRM920-010
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Matrix
soil
Anwendung(en)
environmental
Format
matrix material
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Sonstige Hinweise
Analyt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)