Merck
BCR461
Ton (F)
BCR®, certified reference material
Synonym(e):
Fluor in Ton
Größe auswählen
30 G
CHF 154.00
CHF 154.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
30 G
CHF 154.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 154.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Agentur
BCR®
Hersteller/Markenname
JRC
Format
matrix material
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
BCR461
Rechtliche Hinweise
BCR is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)