Merck
BCR425
Nimonic 75 für Prüfung der Kriechdehnung
BCR®, certified reference material
Synonym(e):
Nickel-Chrom-Eisen-Legierung
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
certified reference material
Agentur
BCR®
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
industrial hygiene
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Verpackung
1 bar; diameter = 14 mm; length = 500 mm
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
BCR425
Rechtliche Hinweise
BCR is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)