BCR326
Unlegiertes Zink (Scheibe) (Spurenelemente)
BCR®, certified reference material
Synonym(e):
Zink, unlegiert
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Agentur
BCR®
Hersteller/Markenname
JRC
Format
matrix material
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
BCR326
BCR326
Rechtliche Hinweise
BCR is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)