Merck
B8889
Sigma-Aldrich
5(6)-(Biotinamidohexanoylamido)-pentylthioureidylfluorescein
≥90%
Synonym(e):
Fluorescein-biotin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C42H50N6O8S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
831.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥90%
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCCCCC(=O)NCCCCCNC(=S)Nc3ccc4C(=O)OC5(c6ccc(O)cc6Oc7cc(O)ccc57)c4c3)[C@@]1([H])NC(=O)N2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)