Wichtige Dokumente
99357
Natriumionophor II – Cocktail A
Selectophore™
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
26111700
Empfohlene Produkte
Produktlinie
Selectophore™
Qualitätsniveau
Form
liquid
Zusammensetzung
2-Nitrophenyl octyl ether, 89.5 wt. % (73732)
Sodium ionophore II, 10.0 wt. % (71733)
Sodium tetraphenylborate, 0.5 wt. % (72018)
Allgemeine Beschreibung
Finden Sie mehr Informationen auf unserem Sensor-Applikations-Portal.
Anwendung
Selected application examples
Verpackung
Clear borosilicate glass, high hydrolytic resistance (Type I)
Rechtliche Hinweise
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)