Merck
99115
Sigma-Aldrich
Entnahmeventil Nr. 70691
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.51
Allgemeine Beschreibung
Dosierventile für Zylinder aus rostfreiem Stahl, für korrosive Gase, gewinkelt, mit Anschlussmutter (Eingang) und mit abschraubbarer Schlauchtülle (Ausgang)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)