Wichtige Dokumente
96737
Tris-(3,5-di-tert.-butyl-4-hydroxybenzyl)-isocyanursäure
reference material
Synonym(e):
1,3,5-Tris-(3,5-di-tert.-butyl-4-hydroxybenzyl)-s-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion
About This Item
Qualität
reference material
Assay
≥98.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
mp (Schmelzpunkt)
218-220 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)c1cc(CN2C(=O)N(Cc3cc(c(O)c(c3)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(=O)N(Cc4cc(c(O)c(c4)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C2=O)cc(c1O)C(C)(C)C
InChI
1S/C48H69N3O6/c1-43(2,3)31-19-28(20-32(37(31)52)44(4,5)6)25-49-40(55)50(26-29-21-33(45(7,8)9)38(53)34(22-29)46(10,11)12)42(57)51(41(49)56)27-30-23-35(47(13,14)15)39(54)36(24-30)48(16,17)18/h19-24,52-54H,25-27H2,1-18H3
InChIKey
VNQNXQYZMPJLQX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Ersetzt durch
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)