94257
Benzophenon-9
analytical standard
Synonym(e):
2,2′-Dihydroxy-4,4′-dimethoxybenzophenone-5,5′-disulfonsäure Dinatriumsalz, Dinatrium-2,2′-dihydroxy-4,4′-dimethoxy-5,5′-disulfobenzophenon, Dinatrium-2,2′-dihydroxy-4,4′-dimethoxybenzophenon-5,5′-disulfonat, Dinatrium-3,3′-carbonylbis-[4-hydroxy-6-methoxybenzenesulphonat]
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Verunreinigungen
≤5.0% water (calc. from elemental analysis)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
O=C(C1=C(O)C=C(OC)C(S([O-])(=O)=O)=C1)C2=C(O)C=C(OC)C(S([O-])(=O)=O)=C2.[Na+].[Na+]
InChI
1S/C15H14O11S2.2Na/c1-25-11-5-9(16)7(3-13(11)27(19,20)21)15(18)8-4-14(28(22,23)24)12(26-2)6-10(8)17;;/h3-6,16-17H,1-2H3,(H,19,20,21)(H,22,23,24);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
QDCHWIWENYCPIL-UHFFFAOYSA-L
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?