Merck
93667
Millipore
Heptakis-(2,3,6-tri-O-benzoyl)-β-cyclodextrin
suitable for GC
Synonym(e):
2,3,6-Tri-O-benzoyl-β-cyclodextrin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C189H154O56
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
3321.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161700
Assay
≥98.0% (TLC)
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Sonstige Hinweise
Chirales Solvatisierungsagens für die 1H-NMR-Spektroskopie
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
B.G.Uccello et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2009-2009 (1998)