Merck
92788
Sigma-Aldrich
3-Trimethylsilyl-2-propinyl-triphenylphosphonium-bromid
technical, ≥95% (NT)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H26BrPSi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
453.43
Beilstein:
3581358
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
Qualität
technical
Assay
≥95% (NT)
mp (Schmelzpunkt)
166-167 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[Br-].C[Si](C)(C)C#CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C24H26PSi.BrH/c1-26(2,3)21-13-20-25(22-14-7-4-8-15-22,23-16-9-5-10-17-23)24-18-11-6-12-19-24;/h4-12,14-19H,20H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
PBSHVEOONSKWJF-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Reactant for:
  • Horner-Wadsworth-Emmons olefination
  • Aromatic ring umpolung
  • Stereoselective Wittig reaction
  • Bromoetherification reactions
  • Olefination of Garner′s aldehyde
  • Regioselective Wittig reaction
Sonstige Hinweise
Wittig reagent for the synthesis of en-ynes; the (E)-olefin is formed preferentially
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
R. Pontikis et al.
Canadian Journal of Chemistry, 67, 2240-2240 (1989)
Convergent, enantiospecific total synthesis of the hypocholesterolemic agent (+)-compactin.
P A Grieco et al.
Journal of the American Chemical Society, 108(19), 5908-5919 (1986-09-01)
E.J. Corey et al.
Tetrahedron Letters, 1495-1495 (1973)