Wichtige Dokumente
917141
2-(4-(Piperidin-4-yl)phenyl)ethan-1-ol hydrochloride
≥95%
Synonym(e):
Semi-flexible linker for PROTAC® development
About This Item
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
reagent type: linker
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OCCC(C=C1)=CC=C1C2CCNCC2.Cl
Anwendung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)