90066
Aluminiumoxid auf DC-Glassplatten
with fluorescent indicator 254 nm, aluminum oxide matrix, L × W 20 cm × 20 cm, binder, Organic, fluorescent indicator
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
aluminum oxide matrix
glass support
Qualität
with fluorescent indicator 254 nm
Leistungsmerkmale
binder Organic
fluorescent indicator
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × B
20 cm × 20 cm
Schichtdicke
250 μm
Partikelgröße
11.0-14.0 μm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
Allgemeine Beschreibung
It is also evident that the amount of water affects the chromatographic behavior of alumina during TLC. There are three types:
a. Acidic
b. Basic
c. Neutral
Anwendung
Sonstige Hinweise
105713
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)