Wichtige Dokumente
90013
Etofibrat
analytical standard
Synonym(e):
3-Pyridincarbonsäure-2-[2-(4-chlorphenoxy)-2-methyl-1-oxopropoxy]-ethylester, {2-[(Pyridin-3-yl)-carbonyloxy]-ethyl}-2-(4-chlorphenoxy)-2-methylpropanoat
About This Item
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(OCCOC(C(C)(C)OC1=CC=C(Cl)C=C1)=O)C2=CC=CN=C2
InChI
1S/C18H18ClNO5/c1-18(2,25-15-7-5-14(19)6-8-15)17(22)24-11-10-23-16(21)13-4-3-9-20-12-13/h3-9,12H,10-11H2,1-2H3
InChIKey
XXRVYAFBUDSLJX-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)