Merck
89531
Sigma-Aldrich
Titan(IV)-oxychlorid-Salzsäure -Lösung
~15% Ti basis, 38-42% HCl basis
About This Item
Lineare Formel:
TiOCl2 · (HCl)x
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.77 (free base basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Zusammensetzung
HCl, 38-42%
Ti, ~15%
Dichte
1.58 g/mL at 20 °C
SMILES String
Cl.Cl[Ti](Cl)=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)