Merck
89341
Sigma-Aldrich
Aktivkohle-Norit®
Norit® CASP, wood, chemically activated, powder
Synonym(e):
Charcoal activated Norit®
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
12.01
Beilstein:
4360473
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
PubChem Substanz-ID:
Biologische Quelle
wood
Form
powder
Qualität
chemically activated
Hersteller/Markenname
Norit® CASP
SMILES String
[C]
InChI
1S/C
InChIKey
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
zur Reinigung von Prozessflüssigkeiten und Wasser; besonders geeignet zur Entfernung von Cyanotoxinen aus Oberflächenwasser
Rechtliche Hinweise
Norit is a registered trademark of Norit N.V.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)