Merck
89255
Sigma-Aldrich
Thulium(III)-trifluormethansulfonat
purum, ≥97.0% (KT)
Synonym(e):
Thulium(III)-triflat, Trifluormethansulfonsäure Thulium(III)-salz
About This Item
Lineare Formel:
(CF3SO3)3Tm
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
616.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
Qualität
purum
Assay
≥97.0% (KT)
SMILES String
[Tm+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Tm/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
InChIKey
PBASUZORNBYVFM-UHFFFAOYSA-K
Anwendung
Catalyst for:
  • Asymmetric alpha-amination and cycloadditions
  • Benzyl etherification
  • Condensation of aldehydes, amines and vinyl ethers
  • Glycosylation
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)