Merck
87309
Sigma-Aldrich
Tetrahexylammoniumnitrat
puriss., ≥99.0% (NT)
About This Item
Lineare Formel:
[CH3(CH2)5]4N(NO3)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
416.68
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Qualität
puriss.
Assay
≥99.0% (NT)
mp (Schmelzpunkt)
62-65 °C
SMILES String
[O-]N(=O)=O.CCCCCC[N+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
Anwendung
Ionic liquid at ambient temperature
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)