Wichtige Dokumente
87263
Tetraethylammoniumbenzoat
purum, ≥97.0% (T)
About This Item
Qualität
purum
Assay
≥97.0% (T)
SMILES String
CC[N+](CC)(CC)CC.[O-]C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H20N.C7H6O2/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h5-8H2,1-4H3;1-5H,(H,8,9)/q+1;/p-1
InChIKey
CIFIGXMZHITUAZ-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Ersetzt durch
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)