Wichtige Dokumente
87253
Tetraethylphosphonium-hexafluorophosphat
≥98.0% (gravimetric)
Alle Fotos(1)
About This Item
Assay
≥98.0% (gravimetric)
SMILES String
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CC[P+](CC)(CC)CC
Sonstige Hinweise
Novel organic electrolyte with high conductivity in high energy density electric double-layer capacitors (EDLC)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Proc. Electrochem. Soc., 93/23, 49-49 (1993)