Wichtige Dokumente
87204
1-Phenyltetradecan
analytical standard
Synonym(e):
Tetradecylbenzol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥99.5% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.481
bp
359 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
16 °C (lit.)
Dichte
0.854 g/mL at 20 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
Format
neat
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C20H34/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-17-20-18-15-13-16-19-20/h13,15-16,18-19H,2-12,14,17H2,1H3
InChIKey
JZALLXAUNPOCEU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)