Merck
81454
Supelco
1,4-Polyisopren
for GPC, standard, 300,000
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
Qualität
for GPC
standard
Analysenzertifikat (CofA)
exact values can be taken from the accompanying certificate of analysis
Mol-Gew.
Mn ~287000
Mp ~293000
Mw ~293000
Enthält
~0.1% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
Mw/Mn
~1.02
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)