Merck
80331
EC O157:H7 ChromoSelect-Selektiv-Supplement I
suitable for microbiology
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171614
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
Quality Level
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
environmental
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Escherichia coli, coliforms
Application
Empfohlen für die Isolierung und einfache Detektion von Escherichia coli O157:H7 aus Nahrungsmittelproben.
Other Notes
(pro Vial, ausreichend für 500 ml Medium)
dest. Wasser 5ml
Novobiocin 15mg
Kaliumtellurit 1.5mg
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
36124-100MG04061831824063
80331-1VL04061824409055
80331-5VL04061832974699