80054
Advantame®
analytical standard
Synonym(e):
N-[N-[3-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)-propyl]-α-L-aspartyl]-L-phenylalanin-1-methylester Monohydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Verunreinigungen
2.5-5.0% water
Anwendung(en)
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
O.COC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NCCCc2ccc(OC)c(O)c2
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?