Merck
75305
Sigma-Aldrich
Estron-3-(β-D-glucuronid)
≥99.0% (HPLC)
Synonym(e):
1,3,5(10)-Estratrien-17-on-3-glucuronid Natriumsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H29NaO8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
468.47
Beilstein:
6043458
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Assay
≥99.0% (HPLC)
Löslichkeit
H2O: 20 mg/mL, clear, colorless
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Na+].[H][C@]12CC[C@]3(C)C(=O)CC[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4cc(O[C@@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C([O-])=O)ccc24
InChI
1S/C24H30O8.Na/c1-24-9-8-14-13-5-3-12(10-11(13)2-4-15(14)16(24)6-7-17(24)25)31-23-20(28)18(26)19(27)21(32-23)22(29)30;/h3,5,10,14-16,18-21,23,26-28H,2,4,6-9H2,1H3,(H,29,30);/q;+1/p-1/t14-,15-,16+,18+,19+,20-,21+,23-,24+;/m1./s1
InChIKey
PBULYLQKWDXDFZ-QHIGSJCSSA-M
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)