Wichtige Dokumente
73705
Delphinidin-3O-β-D-Glucosidchlorid
analytical standard
Synonym(e):
Delphinidin-3-O-β-D-glucopyranosidchlorid, Delphinidin-3-monoglucosid, Delphininchlorid, Myrtillinchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Assay
≥95.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Verunreinigungen
≤10.0% water
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC1=CC(O)=C(C=C(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(C3=CC(O)=C(O)C(O)=C3)=[O+]4)C4=C1.[Cl-]
InChI
1S/C21H20O12.ClH/c22-6-15-17(28)18(29)19(30)21(33-15)32-14-5-9-10(24)3-8(23)4-13(9)31-20(14)7-1-11(25)16(27)12(26)2-7;/h1-5,15,17-19,21-22,28-30H,6H2,(H4-,23,24,25,26,27);1H/t15-,17-,18+,19-,21-;/m1./s1
InChIKey
ZJWIIMLSNZOCBP-BTTVDUMLSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?