Merck
71104
Sigma-Aldrich
S-Trityl-L-cystein-benzylamid -fumarat (Salz)
≥96.0% (HPLC)
Synonym(e):
N-Benzyl-S-trityl-L-cysteinamid Fumarat-salz -fumarat (Salz)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C29H28N2OS · C4H4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
568.68
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥96.0% (HPLC)
SMILES String
OC(=O)\C=C\C(O)=O.N[C@@H](CSC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)C(=O)NCc4ccccc4
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)