Wichtige Dokumente
68923
Aesculetin
analytical standard
Synonym(e):
Aesculetin, 6,7-Dihydroxy-cumarin, Cichorigenin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥97.5% (HPLC)
97.5-102.5% (NT)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
mp (Schmelzpunkt)
271-273 °C (lit.)
Format
neat
SMILES String
Oc1cc2OC(=O)C=Cc2cc1O
InChI
1S/C9H6O4/c10-6-3-5-1-2-9(12)13-8(5)4-7(6)11/h1-4,10-11H
InChIKey
ILEDWLMCKZNDJK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)