Merck
68258
Sigma-Aldrich
4-Methyl-2-oxo-valeriansäure Calciumsalz Dihydrat
purum, ≥99.0% (T)
Synonym(e):
4-Methyl-2-oxo-pentansäure Calciumsalz, 4-Methyl-2-oxo-valeriansäure Calciumsalz Dihydrat, Ketoleucin Calciumsalz
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3)2CHCH2COCOO]2Ca · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
334.38
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Qualität
purum
Assay
≥99.0% (T)
SMILES String
O.O.CC(C)CC(=O)C(=O)O[Ca]OC(=O)C(=O)CC(C)C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)