Wichtige Dokumente
68180
3-Methyl-octan
purum, ≥95.0% (GC)
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)4CH(CH3)CH2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.26
Beilstein:
1718790
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Qualität
purum
Assay
≥95.0% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.407
bp
141-144 °C
SMILES String
CCCCCC(C)CC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)