Merck
68002
Sigma-Aldrich
2-Methyl-nicotinsäure
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
2-Methyl-pyridin-3-carbonsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H7NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.14
Beilstein:
114333
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98.0% (HPLC)
Glührückstand
≤0.2%
mp (Schmelzpunkt)
228-230 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cc1ncccc1C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c1-5-6(7(9)10)3-2-4-8-5/h2-4H,1H3,(H,9,10)
InChIKey
HNTZKNJGAFJMHQ-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)