Wichtige Dokumente
64994
(Z)-(Methoxyimino)-[2-(tritylamino)-thiazol-4-yl]-essigsäure -monohydrochlorid
purum, ≥95.0% (HPLC)
Synonym(e):
(Z)-[2-(Tritylamino)-thiazol-4-yl]-essigsäure -monohydrochlorid
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C25H21N3O3S · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
479.98
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Qualität
purum
Assay
≥95.0% (HPLC)
SMILES String
Cl.CO\N=C(/C(O)=O)c1csc(NC(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)n1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)