Merck
64405
(R)-5-Allyl-2-oxabicyclo[3.3.0]oct-8-en
Synonym(e):
(3aR)-3,3a,4,5-Tetrahydro-3a-(2-propenyl)-2H-cyclopenta[b]furan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.22
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)