Merck
63761
Sigma-Aldrich
3-Mercapto-4-methyl-4H-1,2,4-triazol
purum, ≥97.0% (CHN)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H5N3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
115.16
Beilstein:
110580
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Qualität
purum
Assay
≥97.0% (CHN)
mp (Schmelzpunkt)
165-169 °C (lit.)
165-169 °C
SMILES String
Cn1cnnc1S
InChI
1S/C3H5N3S/c1-6-2-4-5-3(6)7/h2H,1H3,(H,5,7)
InChIKey
AGWWTUWTOBEQFE-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)