63089
Magnesiumoxid
BioUltra, ≥97.0% (calcined substance, KT)
Synonym(e):
Magnesia, MgO
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
BioUltra
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (calcined substance, KT)
Verunreinigungen
insoluble matter, passes filter test
≤0.002% total nitrogen (N)
Verlust
≤3% loss on ignition, 900 °C
mp (Schmelzpunkt)
2852 °C (lit.)
Löslichkeit
5 M HCl: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
Kationenspuren
Al: ≤20 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤10 mg/kg
Bi: ≤10 mg/kg
Ca: ≤500 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤50 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤2000 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤20 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in 5 M HCl
UV-Absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.040
λ: 280 nm Amax: ≤0.025
SMILES String
O=[Mg]
InChI
1S/Mg.O
InChIKey
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?