Fortfahren mit
61328
Lactoperoxidase aus Kuhmilch
lyophilized, powder, ≥150 U/mg
Synonym(e):
Donor:hydrogen peroxide oxidoreductase, Peroxidase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 34.90
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
232-668-6
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥150 U/mg
CHF 34.90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
quality
lyophilized
specific activity
≥150 U/mg
mol wt
Mr ~77500
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O+H2]O[O-]
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
InChI key
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
cow ... LPO(280844)
Biochem/physiol Actions
Lactoperoxidase katalysiert die Oxidation von Iodid zu Iod durch Wasserstoffperoxid. Diese Aktivität bietet sich als milde, spezifische Alternative zu Chloramin T bei der Radiojodmarkierung von Proteinen und DNA an.
Other Notes
1 U entspricht der Enzymmenge, die 1 μmol ABTS (Fluka®-Nr. 11557) pro Minute bei pH 6.0 und 25°C oxidiert.
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Lactoperoxidase system of bovine milk, review; Structural and functional properties of; Products of lactoperoxidase-catalyzed oxidation of thiocyanate and halides
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L200577332P2088
specific activity
≥150 U/mg
specific activity
≥200 units/mg protein
specific activity
~150 U/mg
specific activity
200-300 units/mg solid (using pyrogallol)
Gene Information
cow ... LPO(280844)
Gene Information
cow ... LPO(280844)
Gene Information
-
Gene Information
-
form
powder
form
lyophilized powder (essentially salt-free)
form
powder
form
essentially salt-free, lyophilized powder
mol wt
Mr ~77500
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
~44 kDa
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
UniProt accession no.
P80025
UniProt accession no.
P80025
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lactoperoxidase aus Kuhmilch
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)