60763
Kieselgel auf DC-Platten
L × W 5 cm × 10 cm, with fluorescent indicator 254 nm
Synonym(e):
DC-Glasplatten-Kieselgel
Größe auswählen
About This Item
Materialien
glass support
silica gel 60 matrix
Qualitätsniveau
Qualität
with fluorescent indicator 254 nm
Leistungsmerkmale
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Verpackung
pkg of 50 plates
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × B
5 cm × 10 cm
Schichtdicke
250 μm
Platte L × B
5 cm × 10 cm
Partikelgröße
8.0-12.0 μm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction[1]
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)