Wichtige Dokumente
60313
Kalium-hexacyanocobalt(II)-ferrat(II)
purum p.a., ≥97.0% (KT)
Synonym(e):
Dikalium-hexacyanocobalt(II)-ferrat(II)
Alle Fotos(1)
About This Item
Qualität
purum p.a.
Assay
≥97.0% (KT)
Partikelgröße
30-60 mesh
SMILES String
[K+].[K+].N#C[Fe-](C#N)C#N.N#C[Co-](C#N)C#N
Sonstige Hinweise
Verbindung wird für die Ionen-Austausch-Absorption von Cäsiumionen verwendet
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Zeitschrift fur Naturforschung, B: Chemical Sciences, 42, 1451-1451 (1987)
J. Inorg. Nucl. Chem., 27, 473-473 (1965)
Isotopenpraxis, 20, 101-101 (1984)