Merck
59195
Sigma-Aldrich
Isophthalaldehyd
purum, ≥98.0% (T)
Synonym(e):
Benzol-1,3-dicarbaldehyd
About This Item
Lineare Formel:
C6H4-1,3-(CHO)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.13
Beilstein:
1561038
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Qualität
purum
Assay
≥98.0% (T)
mp (Schmelzpunkt)
87-88 °C (lit.)
87-89 °C
SMILES String
O=Cc1cccc(C=O)c1
InChI
1S/C8H6O2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-6H
InChIKey
IZALUMVGBVKPJD-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)