Wichtige Dokumente
58320
D-(−)-Isoascorbinsäure
purum, ≥99.0% (RT)
Synonym(e):
D-Araboascorbinsäure
About This Item
Qualität
purum
Assay
≥99.0% (RT)
Optische Aktivität
[α]20/D −16.0±1.5°, c = 1% in H2O
Löslichkeit
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless to very faintly yellow
SMILES String
OC[C@@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5-/m1/s1
InChIKey
CIWBSHSKHKDKBQ-DUZGATOHSA-N
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?