Merck
53047
Sigma-Aldrich
5-Carboxy-X-rhodamin Triethylaminsalz
for fluorescence, ≥90% (HPLC)
Synonym(e):
5-ROX
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C33H30N2O5 · C6H15N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
635.79
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Qualität
for fluorescence
Assay
≥90% (HPLC)
Löslichkeit
DMSO: soluble
methanol: soluble
Fluoreszenz
λex 575 nm; λem 600 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)