Merck
51700
Sigma-Aldrich
6,6,7,7,8,8,8-Heptafluor-2,2-dimethyl-3,5-octandion
purum, ≥97.0% (GC)
Synonym(e):
2,2-Dimethyl-6,6,7,7,8,8,8-heptafluor-3,5-octandion
About This Item
Lineare Formel:
CF3CF2CF2COCH2COC(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
296.18
Beilstein:
2056991
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Qualität
purum
Assay
≥97.0% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.379 (lit.)
n20/D 1.380
bp
46-47 °C/5 mmHg (lit.)
Dichte
1.273 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)C(=O)CC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H11F7O2/c1-7(2,3)5(18)4-6(19)8(11,12)9(13,14)10(15,16)17/h4H2,1-3H3
InChIKey
SQNZLBOJCWQLGQ-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)