Wichtige Dokumente
49873
3-O-Acetyl-β-boswellinsäure
analytical standard
Synonym(e):
β-Boswelliasäureacetat, (3α,4β)-3-(Acetyloxy)-urs-12-en-23-säure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
SMILES String
C[C@@H]1CC[C@]2(C)CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@@H](OC(C)=O)[C@@](C)([C@@H]5CC[C@@]34C)C(O)=O)[C@@H]2[C@H]1C
InChI
1S/C32H50O4/c1-19-11-14-28(4)17-18-30(6)22(26(28)20(19)2)9-10-23-29(5)15-13-25(36-21(3)33)32(8,27(34)35)24(29)12-16-31(23,30)7/h9,19-20,23-26H,10-18H2,1-8H3,(H,34,35)/t19-,20+,23-,24-,25-,26+,28-,29-,30-,31-,32-/m1/s1
InChIKey
YJBVHJIKNLBFDX-MQURJEHKSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)