Merck
47717
Sigma-Aldrich
4-Formyl-benzoesäure-methylester
technical, ≥90% (HPLC)
Synonym(e):
Terephthalaldehydsäure-methylester, ‘4-Carboxy-benzaldehyd-methylester’
About This Item
Lineare Formel:
HCOC6H4CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.16
Beilstein:
775895
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Qualität
technical
Assay
≥90% (HPLC)
bp
265 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
59-63 °C (lit.)
59-63 °C
Löslichkeit
methanol: 0.1 g/mL, clear
SMILES String
[H]C(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OC
InChI
1S/C9H8O3/c1-12-9(11)8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-6H,1H3
InChIKey
FEIOASZZURHTHB-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)