Merck
474525
Sigma-Aldrich
5,10,15,20-Tetrakis-[4-(allyloxy)-phenyl]-21H,23H-porphin
Dye content 90 %
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C56H46N4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
838.99
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
Zusammensetzung
Dye content, 90%
mp (Schmelzpunkt)
270-275 °C (lit.)
λmax
421 nm
SMILES String
C=CCOc1ccc(cc1)-c2c3ccc(n3)c(-c4ccc(OCC=C)cc4)c5ccc([nH]5)c(-c6ccc(OCC=C)cc6)c7ccc(n7)c(-c8ccc(OCC=C)cc8)c9ccc2[nH]9
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)