Wichtige Dokumente
46127
7-Ethoxy-4-(trifluoromethyl)-cumarin
suitable for fluorescence, ≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
Ethyl-4-(trifluormethyl)-umbelliferylether
About This Item
Assay
≥98.0% (TLC)
Löslichkeit
DMF: soluble
DMSO: soluble
methanol: soluble
Fluoreszenz
λex 333 nm; λem 415 nm in methanol
Eignung
suitable for fluorescence
SMILES String
CCOc1ccc2c(OC(=O)C=C2C(F)(F)F)c1
InChI
1S/C12H9F3O3/c1-2-17-7-3-4-8-9(12(13,14)15)6-11(16)18-10(8)5-7/h3-6H,2H2,1H3
InChIKey
OLHOIERZAZMHGK-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ersetzt durch
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)