Wichtige Dokumente
45775
Dibenzofuran
analytical standard
Synonym(e):
Diphenylenoxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
154-155 °C/20 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
80-82 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
Format
neat
SMILES String
c1ccc2c(c1)oc3ccccc23
InChI
1S/C12H8O/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8H
InChIKey
TXCDCPKCNAJMEE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
266.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
130 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)