Wichtige Dokumente
45721
Chlorflurenol
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
2-Chlor-9-hydroxy-fluren-9-carbonsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
OC(=O)C1(O)c2ccccc2-c3ccc(Cl)cc13
InChI
1S/C14H9ClO3/c15-8-5-6-10-9-3-1-2-4-11(9)14(18,13(16)17)12(10)7-8/h1-7,18H,(H,16,17)
InChIKey
SVOAUHHKPGKPQK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)